ContactUsLinkComponent
Formaldéhyde 24% en solution aqueuse
Formaldéhyde 24% en solution aqueuse
N° de catalogue VWRK4094.9020
Fournisseur:  KLINIPATH
Numéro CAS:  
Formaldéhyde 24% en solution aqueuse
N° de catalogue VWRK4094.9020
Fournisseur:  KLINIPATH
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Metal drum, tap system
  • Cdt:
    20 L
  • Seq:
    5302
Spécifications
À propos de cet article
 :
 :30.03 g/mol
UN:3334
ADR:9,
Numéro CAS:50-00-0
Formule:CH₂O
Numéro MDL:MFCD00003274