0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Formaldéhyde
Formaldéhyde 20% en solution aqueuse
Formaldéhyde 20% en solution aqueuse
Formaldéhyde 20% en solution aqueuse
VWRK4090-9020
:
KLINIPATH
:
Formaldéhyde 20% en solution aqueuse
VWRK4090-9020
:
KLINIPATH
:
Cdt:
20 L
Seq:
5302
:
:
30.03 g/mol
:
3334
:
9,
:
50-00-0
:
CH₂O
:
MFCD00003274