Nitrogen analyser
Nitrogen analyser, NDA 702
N° de catalogue VELPF30800080
Fournisseur: VELP SCIENTIFIC
Aller à :
Product Details & Documents
Powerful protein/nitrogen analyser able to perform precise analysis and determination in a flash for high productivity and unique benefits.
- Controllable from PC with DUMAsoft™ software for detailed reporting
- Automated analysis of preloaded samples for over 100 positions
- User-selectable methods with storable data
Certifications: Conforms to Good Laboratory Practice standard.
Spécifications
- Modèle:NDA 702
- Désignation:Nitrogen analyser
- Seq:002
- Interfaces:USB ; RS232
- Cat. No.:VELPF30800080
- Poids:54 kg
- L×P×H:655×510×410 mm
- Exigence électrique:230 V/50 – 60 V
- Reproductibilité:<0,5 % for EDTA standards (9,57 % N)
- Détecteur:3 – 4 minutes
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix