ContactUsLinkComponent
Anti-HLA-DR Mouse Monoclonal Antibody (APC-Cyanine7) [clone: L243]
Anti-HLA-DR Mouse Monoclonal Antibody (APC-Cyanine7) [clone: L243]
Supplier:  Tonbo Biosciences
Certificates
undefined
Anti-HLA-DR Mouse Monoclonal Antibody (APC-Cyanine7) [clone: L243]
Supplier:  Tonbo Biosciences
Specifications
  • Catalog No:
  • 25-9952-T025
  • 25-9952-T100
  • Symbole de l'antigène:
  • HLA-DR
  • HLA-DR
  • Nom de l'antigène:
  • MHC Class II antigens, HLA-DR
  • MHC Class II antigens, HLA-DR
  • Type d'anticorps:
  • Primaire
  • Primaire
  • Clonalité:
  • Monoclonal
  • Monoclonal
  • Conjugaison:
  • APC (Allophycocyanin)-Cy7®
  • APC (Allophycocyanin)-Cy7®
  • Clone:
  • L243
  • L243
  • Réactivité:
  • Human
  • Human
  • Hôte:
  • Mouse
  • Mouse
  • ID de gène:
  • 3122
  • 3122
  • Isotype:
  • IgG2a kappa
  • IgG2a kappa
  • Cytométrie en flux:
  • Yes
  • Yes
  • Température de stockage:
  • +2 °C to +8 °C, protected from light
  • +2 °C to +8 °C, protected from light
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together