VWR® Buffered EDTA
VWR® Buffered EDTA
Buffered EDTA, 12,5 %, 7,0, 1 L
N° de catalogue VWRK640901
Fournisseur:   KLINIPATH
VWR® Buffered EDTA
N° de catalogue VWRK640901
Fournisseur:  KLINIPATH
Numéro CAS:  
VWR® Buffered EDTA
Buffered EDTA, 12,5 %, 7,0, 1 L
Numéro CAS:  
Prix
119,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Buffered EDTA for decalcifying fluids.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1 L
  • Désignation:
    Buffered EDTA, 12,5 %
  • pH:
    7,0