Visual comparator test kits, chlorine (total), model CN-21P
N° de catalogue 705-0136
Fournisseur: Hach
Numéro CAS:
Spécifications
- Cdt:1 KIT
- Désignation:Chlore (total), CN-21P
- Tests par set:100
- Plage de mesure:10 - 200 mg/l
Spécifications
À propos de cet article
Résultats qualitatifs avec méthodes traditionnelles par disque de comparaison des couleurs.
- Portatif - idéal pour les tests sur le terrain
- Méthode simple et rapide
- Ces kits contiennent tous les réactifs et appareils nécessaires dans une mallette de transport solide, pour 100 tests
Attention : certains des réactifs fournis dans les kits sont dangereux et des précautions appropriées d'utilisation et de mise au rebut doivent être prises. Pour plus d'informations, veuillez contacter Avantor.