Test kits, nitrate (Testpak), CHECKIT®
Test kits, nitrate (Testpak), CHECKIT®
Nitrate LR test kit, 0 - 1 mg/l N, 1
N° de catalogue LOVI147810
Fournisseur:   Lovibond
Test kits, nitrate (Testpak), CHECKIT®
N° de catalogue LOVI147810
Fournisseur:  Lovibond
Numéro CAS:  
Test kits, nitrate (Testpak), CHECKIT®
Test kits, nitrate (Testpak), CHECKIT®
Nitrate LR test kit, 0 - 1 mg/l N, 1
Numéro CAS:  
Prix
103,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
CHECKIT® Comparator is a compact and handy colorimetric unit which is suitable for both mobile and static analysis work. Supplied with a generous number of different colour scales, it provides the basis for a comprehensive, easy-to use colorimetric analysis system.
  • Enables the use of large path lengths
  • The mirror optics makes use of the view through the entire length of the cell
  • Easy operation and exact reagent dosing
  • Tablet reagents have minimum guaranteed shelf life of 5/10 years
Testpak is a simple and cost-effective means of extending the use of an existing CHECKIT® comparator instrument to a new test parameter.
Livraison: Each testpak includes the required CHECKIT® disc, tablet reagents (normally for 30 tests), two cells, stirring rod and detailed instructions for the desired method.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    1
  • Désignation:
    Nitrate LR test kit
  • Plage de mesure:
    0 - 1 mg/l N
Spécifications
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • LOVI145500
    CHECKIT® plastic cells, pack of 10, with lid, 10 ml, 13,5 mm path length
    10
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 43,80 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • LOVI145000
    CHECKIT® Comparator, path length 13,5 mm
    1
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 19,30 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • LOVI145505
    CHECKIT® plastic cells, pack of 5, with lid, 10 ml, 13,5 mm path length
    5
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - 25,90 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Cdt
    Disponibilité
    Prix
  • LOVI145510
    CHECKIT® plastic cells, pack of 100, with lid, 10 ml, 13,5 mm path length
    100
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 363,00 €