ContactUsLinkComponent
Manchettes de protection, Tyvek® IsoClean®, modèle IC501B MS
Manchettes de protection, Tyvek® IsoClean®, modèle IC501B MS
Catalog # 113-8644
Supplier:  DuPont
undefined
Manchettes de protection, Tyvek® IsoClean®, modèle IC501B MS
Catalog # 113-8644
Supplier:  DuPont
Specifications
  • Stérile:
    +
  • Applications des tenues:
    Pharmaceutical,
    Laboratoire
  • Couleur:
    blanc
  • Longueur:
    457 mm
  • Cdt:
    100
Specifications
About this item
Ces manchettes sont en Tyvek®, un tissu composé de PE haute densité obtenu par le procédé Flash Spinning, offrant un équilibre idéal entre protection, durabilité et confort. Le Tyvek® est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, mais étanche aux liquides à base d'eau et aux aérosols. Il offre une excellente protection contre les particules et les fibres fines (d'une taille de 1 micron).
  • Tissu très faiblement pelucheux
  • Élastique dissimulé au niveau du poignet et du haut du bras
  • Vêtements stérilisés aux rayons gamma à un niveau d'assurance de stérilité (SAL) de 10-6
  • Vêtements traités en salle propre pour un niveau minimal d'émission de particules dans la gamme de produits DuPont
  • Coutures liées : la couture serrée est recouverte de tissu afin de renforcer la protection et de réduire les risques de pénétration de liquides et de particules
Ces manchettes sont idéales pour une utilisation dans les industries biotechnologiques, pharmaceutiques, de fabrication de dispositifs médicaux et électroniques, ainsi que dans d'autres environnements critiques ou contrôlés.
Certifications: (EU) 2016/425; Cat III, Type PB [6-B]; EN 14126
Packaging: 100 per box, individually packed in double-bagged polyethylene liners, subgrouped by 25 in an outer bag.