Particulate filter, PlexTec P3
Particulate filter, PlexTec P3
Filtre à particules PlexTec P3 avec filetage rond, P3 R
N° de catalogue 111-1916
Fournisseur:   M S A
Particulate filter, PlexTec P3
N° de catalogue 111-1916
Fournisseur:  M S A
Particulate filter, PlexTec P3
Particulate filter, PlexTec P3
Filtre à particules PlexTec P3 avec filetage rond, P3 R
Prix
251,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These particle, gas and combined filters are suitable for the Advantage 410 half mask and for Advantage 3100, Ultra Elite, 3S Basis Plus and 3S full masks. With round thread (EN 148-1).
Spécifications
  • Type:
    Filtre à particules PlexTec P3 avec filetage rond
  • Classe:
    P3 R