Capillary columns, cyclodex-B
Capillary columns, cyclodex-B
Fournisseur:   Agilent
Capillary columns, cyclodex-B
Fournisseur:  Agilent
Certificats
Capillary columns, cyclodex-B
6 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Cyclodex-B capillary columns provides excellent peak shape.
  • 10,5% β-cyclodextrin in DB-1701
  • Chiral separations without chiral-specific derivatisation
  • Broad range of resolving potential
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Désignation
    Type de colonne
    Greffage
    Épaisseur du film
    Ø int.
    Longueur
    Disponibilité
    Prix
  • on 7" cage
    Capillaire
    Cyclodex-B
    0,25 µm
    0,25 mm
    30 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 865,00 €
    865,00 €
    1 * 1 ST
       865,00 €
  • on 5" cage
    Capillaire
    Cyclodex-B
    0,25 µm
    0,25 mm
    30 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 979,00 €
    979,00 €
    1 * 1 ST
       979,00 €
  • LTM module
    Capillaire
    Cyclodex-B
    0,25 µm
    0,25 mm
    30 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 2 090,00 €
    2 090,00 €
    1 * 1 ST
       2 090,00 €
  • on 7" cage
    Capillaire
    Cyclodex-B
    0,25 µm
    0,32 mm
    30 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 927,00 €
    927,00 €
    1 * 1 ST
       927,00 €
  • on 5" cage
    Capillaire
    Cyclodex-B
    0,25 µm
    0,32 mm
    30 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 1 ST
       1 050,00 €
  • on 7" cage
    Capillaire
    Cyclodex-B
    0,25 µm
    0,25 mm
    60 m
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 1 410,00 €
    1 410,00 €
    1 * 1 ST
       1 410,00 €