ContactUsLinkComponent
VWR®, Minuteur numérique, trois canaux, avec horloge
  609-0218
undefined
VWR®, Minuteur numérique, trois canaux, avec horloge
  609-0218
  • Couleur:
    blanc/gris
  • Désignation:
    Minuteur numérique, trois canaux
  • l×p×h:
    82,5×25,4×76 mm
  • Précision:
    0,001 %
  • Cdt:
    1
This user-friendly bench timer displays three different times simultaneously, counts down and alarms. It also functions as a stopwatch and a 'time of day' clock displaying time to the second.
  • Capacité de minuterie : 99 heures, 59 minutes et 59 secondes
  • Heure du jour au format 24 heures
  • La précision cristal de quartz est 0,001 %
  • Quatre pieds en caoutchouc empêchent la minuterie de toucher une paillasse humide
  • Trois canaux peuvent être démarrés individuellement, l’affichage triple permet un compte progressif et un compte à rebours simultanés sur plusieurs canaux
  • Lorsque le décompte est terminé, une alarme retentit, le message TIME’S UP (TEMPS ÉCOULÉ) clignote sur l’écran et le comptage croissant commence
  • L’alarme à volume réglable peut être réglée pour retentir pendant 60 secondes ou pour sonner de manière continue jusqu’à être éteinte
  • Les mémoires renvoient l’affichage à l’heure programmée précédente à l’aide d’une simple touche
Poids: 85 g.
Un certificat avec numéro de série est fourni par le laboratoire d'étalonnage certifié ISO 17025 accrédité par A2LA pour garantir la traçabilité de l'instrument conformément aux normes du National Institute of Standards and Technology (NIST).
 : Fourni avec une pile alcaline AAA et un certificat.