ContactUsLinkComponent
Luna® Phenyl-Hexyl Reversed Phase HPLC Columns
Luna® Phenyl-Hexyl Reversed Phase HPLC Columns
Fournisseur:  PHENOMENEX
Certificats
Luna® Phenyl-Hexyl Reversed Phase HPLC Columns
Fournisseur:  PHENOMENEX
Spécifications
  • Catalog No:
  • PHEN00F-4257-E0
  • PHEN00F-4256-E0
  • PHEN00G-4257-E0
  • PHEN00F-4256-B0
  • Charge de carbone:
  • 17,5%
  • 17,5%
  • 17,5%
  • 17,5%
  • End-capping:
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Oui
  • Plage de pH:
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • 1,5 - 9,0
  • Surface area:
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • 400 m²/g
  • Code USP:
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11