ContactUsLinkComponent
Kit de démarrage pour un enregistreur de données de température, TL-1D
Kit de démarrage pour un enregistreur de données de température, TL-1D
Catalog # 620-2465
Fournisseur:  ROTRONIC INSTRUMENTS
undefined
Kit de démarrage pour un enregistreur de données de température, TL-1D
Catalog # 620-2465
Fournisseur:  ROTRONIC INSTRUMENTS
Spécifications
  • Interface:
    USB
  • Indice de protection:
    IP 67
  • Désignation:
    Enregistreur de données de température, TL-1D-SET, avec logiciel HW4-lite et mini câble de données USB, mode d'emploi court, certificat de fonctionnement et d'étalonnage
  • Batterie - Durée de vie:
    ~3 ans
  • Affichage:
    Affichage LCD clair avec alertes visuelles
  • Sonde:
    Sonde de température CTN précise
  • Logiciel:
    HW4 V3.4.1 ou version ultérieure
  • Poids:
    85 g
  • L×P×H:
    900×600×23 mm
  • Précision:
    T: ± 0,3 °C
  • Cdt:
    1
Spécifications
À propos de cet article
Cet enregistreur de données de température est parfaitement adapté à la mesure et à l'enregistrement de la température dans les industries de la production alimentaire, l'entreposage et le transport. Gamme de température: –20 à +70 °C.
  • Design compact avec protection IP élevée
  • Durée de vie de la batterie suffisamment longue (3 ans avec intervalle d'enregistrement de 5 minutes)
  • Heure de début et d'arrêt programmable avec le logiciel HW4
  • Comprend le logiciel d'analyse et de programmation HW4-lite
  • Affichage LCD clair avec alertes visuelles
  • Fonctions statistiques MIN./MAX./MOY. via un clavier
Les valeurs stockées peuvent être téléchargées avec le logiciel HW4-lite inclus. Après avoir téléchargé les données sauvegardées, un affichage graphique des valeurs est possible. L'intervalle d'enregistrement, le mode enregistrement, les alarmes et d'autres fonctions peuvent être configurés ou activés grâce au logiciel HW4. Le logiciel crée automatiquement un rapport PDF standard avec un graphique et des statistiques. Il montre les valeurs suivantes de mesures enregistrées : min., max. et valeur moyenne (pendant une période définie ou pendant le temps d'alarme), écart-type, température cinétique moyenne, nombre de valeurs mesurées et durée totale du dépassement de la valeur mesurée.
Freely selectable logging interval, 30 s to 24 hour. Integrated clock enables timestamp for every measurement.
Certifications: Conforms to FDA 21 CFR Part 11/ GAMP5, EN 12830 certified.
Livraison: Le kit comprend : un enregistreur de données, une licence logicielle HW4-lite, un câble USB et un certificat de calibrage établi en usine.