0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Étalons
Étalons cationiques
Standards d'or
Single element standard for ICP, gold
Single element standard for ICP, gold
Single element standard for ICP, gold
HEWL8500-7000
:
Agilent
:
Single element standard for ICP, gold
HEWL8500-7000
:
Agilent
:
Concentration:
10 mg/L
Matrice:
2-5% HNO₃
Cdt:
1
Élement:
Or
Symbole:
Au