0
0,00 €
Order Entry
Connexion
/
S'inscrire
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
Belgium
Saisie de commande
Statut de la commande
Votre compte
Panier
ContactUsLinkComponent
Accueil
Étalons
Étalons cationiques
Standards de bismuth
Single element standard for ICP, bismuth
Single element standard for ICP, bismuth
Single element standard for ICP, bismuth
N° de catalogue HEWL8500-6936
Fournisseur:
Agilent
Numéro CAS:
Agrandir l'image
Single element standard for ICP, bismuth
N° de catalogue HEWL8500-6936
Fournisseur:
Agilent
Numéro CAS:
Spécifications
Concentration:
10 mg/L
Cdt:
1
Élement:
Bismuth
Symbole:
Bi
Spécifications
À propos de cet article
Détails du produit
Détails du produit