Digital timer
Digital timer
Electronic timer, blanc, 68×20×53 mm
N° de catalogue AMARE920630
Fournisseur:   Amarell
Digital timer
N° de catalogue AMARE920630
Fournisseur:  Amarell
Digital timer
Electronic timer, blanc, 68×20×53 mm
Prix
25,30 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Count down/count up timer with clock and stopwatch.
  • Timing capacity: 24 hours
  • Loud alarm signal
  • Memory function
  • With magnet, standing and holding device
Delivery information: Supplied with round cell LR44/A76.
Services: Pour une installation, un IQOQ, un étalonnage accrédité selon ISO17025, un entretien ou une réparation, contactez-nous : [email protected]
Spécifications
  • Couleur:
    blanc
  • Désignation:
    Electronic timer
  • l×p×h:
    68×20×53 mm