ContactUsLinkComponent
Cagoules d'évacuation, Parat® 4700
Cagoules d'évacuation, Parat® 4700
Catalog # 111-2170
Supplier:  Dräger
undefined
Cagoules d'évacuation, Parat® 4700
Catalog # 111-2170
Supplier:  Dräger
Specifications
  • Désignation:
    Cagoule d'évacuation, Parat® 4730, avec filtre ABEK P3, mallette rigide
  • Seq:
    01
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Cette cagoule d'évacuation incendie et accident industriel combinée a été développée avec les utilisateurs, mettant l'accent sur l'évacuation la plus rapide possible. Une utilisation optimisé et un grand confort ainsi qu'un boîtier résistant et un filtre testé ABEK P3 garantissent une protection contre les gaz, vapeurs et particules toxiques industriels pendant au moins 15 minutes.
  • Cagoule avec couleur de signalisation pour une haute visibilité
  • Ajustement automatique du harnais de tête interne : aucun serrage supplémentaire de la cagoule n'est nécessaire
  • Membrane d'étanchéité souple en tissu au col
  • La valve d'expiration entraîne directement l'air expiré en dehors du demi-masque
  • Large champ de vision grâce à une visière spécialement formée avec un revêtement anti-buée
  • Filtre automatiquement retiré de l'emballage lors de l'ouverture
  • Masque adapté à une vaste gamme de formes de visage
Lors de l'ouverture de l'emballage, la prise filtre est automatiquement retirée du filtre. Celui-ci se trouve alors en position d'utilisation, et la cagoule peut être immédiatement enfilée. Grâce à l'ajustement automatique du harnais de tête interne, aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire. Les utilisateurs n'ont qu'à ouvrir l'emballage, puis retirer et enfiler la cagoule avant de quitter la zone dangereuse.
Durée de vie totale de 16 ans à condition que le filtre soit remplacé après huit ans
Certifications: DIN 58647-7 (filtre testé conforme à la norme EN 14387:2004)
Packaging: Deux emballages sont disponibles. La mallette rigide offre une protection contre les éclaboussures d'eau (IP54) tandis que l'étui souple offre une protection contre la poussière (IP5). Les deux types d'emballages sont dotés d'une fenêtre de visualisation permettant de vérifier la date d'expiration du filtre et l'état du dispositif. Le sceau de sécurité situé sur l'emballage indique si l'unité a été ouverte.