ContactUsLinkComponent
Lecteurs de microplaques, Gemini™ EM
Catalog # MLDVEM
Supplier:  Molecular Devices
undefined
Lecteurs de microplaques, Gemini™ EM
Catalog # MLDVEM
Supplier:  Molecular Devices
Specifications
  • Détecteur:
    Photomultiplicateur (R-3896)
  • Source de lumière:
    Xenon flash lamp (1 joule/flash)
  • Sélection de la longueur d'onde:
    1,0 nm increments
  • Désignation:
    Lecteur de microplaque Gemini™ EM, multi-mode, avec la version actuelle de SoftMax® Pro
  • Seq:
    01
  • Modèle:
    Gemini™ EM
  • Uniformité de température:
    <1 °C at 37 °C set point
  • Précision de la longueur d'onde:
    ±2,0 nm
  • Bande passante de la longueur d'onde:
    9 nm
  • Durée de mesure:
    Reads a 96-well plate in <15 s, 384-well plate in <45 s
  • Logiciel:
    SoftMax® Pro
  • Gamme de longueurs d'onde:
    250 - 850 nm (excitation), 360 - 850 nm (emission)
  • Poids:
    16 kg
  • L×P×H:
    580×380×220 mm
  • Plage d'incubation:
    Ambient +4 °C to 45 °C
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Le spectrophotomètre à microplaques Gemini™ EM offre un environnement flexible pour déterminer les paramètres optimaux d’excitation et d’émission pour les dosages présentant l’intensité fluorescente la plus élevée. Le lecteur Gemini EM à double monochromateurs permet aux chercheurs d’essayer de nouveaux colorants sans avoir à acheter des sets de filtres coûteux.
  • Mesurer la fluorescence à partir d’analyses basées sur solution ou sur cellules en basculant entre la lecture de fluorescence supérieure et inférieure
  • Il est possible de lire jusqu’à 4 paires de longueur d’onde pour les mesures de point final et cinétiques
  • Lire une variété de formats d’échantillons sur des microplaques de 6 à 384 puits, en mode point final, cinétique, balayage spectral et balayage de puits
  • Surveiller les réactions sensibles à la température avec une régulation constante de la température, de la température ambiante jusqu’à 45 °C
  • Mélange soigneux des échantillons des puits des microplaques par la fonction Automix programmable par l’utilisateur
  • Automatisation transparente avec le gerbeur de microplaques StakMax® (disponible séparément)
Le lecteur utilise deux monochromateurs à balayage pour déterminer les paramètres optimaux d’excitation et d’émission pour les caractéristiques spectrales des fluorophores lorsqu’il est utilisé dans une analyse. Si les meilleures longueurs d’onde d’un fluorophore d’intérêt sont inconnues, le lecteur Gemini EM peut balayer les spectres d’excitation et d’émission et déterminer les paramètres optimaux.
Delivery: Fourni avec le logiciel d’acquisition de données et d’analyse SoftMax® Pro.