ContactUsLinkComponent
Lecteurs de microplaques, Gemini™ XPS
Catalog # MLDVXPS
Supplier:  Molecular Devices
undefined
Lecteurs de microplaques, Gemini™ XPS
Catalog # MLDVXPS
Supplier:  Molecular Devices
Specifications
  • Détecteur:
    Photomultiplicateur (R-3896)
  • Source de lumière:
    Lampe flash au xénon (1 joule/flash)
  • Sélection de la longueur d'onde:
    Incréments de 1,0 nm
  • Désignation:
    Lecteur de microplaques Gemini™ XPS, multi-mode, avec version actuelle de SoftMax® Pro
  • Seq:
    01
  • Environmentally Preferable:
  • Modèle:
    Gemini™ XPS
  • Uniformité de température:
    <1 °C at 37 °C set point
  • Précision de la longueur d'onde:
    ±2,0 nm
  • Bande passante de la longueur d'onde:
    9 nm
  • Durée de mesure:
    Reads a 96-well plate in <15 s, 384-well plate in <45 s
  • Logiciel:
    SoftMax® Pro
  • Gamme de longueurs d'onde:
    250 - 850 nm (excitation), 360 - 850 nm (emission)
  • Poids:
    16 kg
  • L×P×H:
    580×380×220 mm
  • Plage d'incubation:
    Ambient +4 °C to 45 °C
  • Cdt:
    1
Specifications
About this item
Le spectrophotomètre à microplaques Gemini™ XPS offre un environnement flexible pour déterminer les paramètres optimaux d’excitation et d’émission pour les analyses présentant l’intensité fluorescente la plus élevée. Le lecteur Gemini ™ XPS à lecture supérieure est doté de deux monochromateurs qui permettent aux utilisateurs d’utiliser de nouveaux colorants sans avoir à acheter des sets de filtres coûteux.
  • Lire une variété de formats d’échantillons sur des microplaques de 6 à 384 puits, en mode point final, cinétique, balayage spectral et balayage de puits
  • Éliminer le besoin d’identifier, d’acheter et de remplacer les filtres pour l’optimisation de la longueur d’onde avec des monochromateurs doubles pour la sélection de la longueur d’onde d’excitation et d’émission entre 250 et 850 nm
  • Il est possible de lire jusqu’à 4 paires de longueur d’onde pour les mesures de point final et cinétiques
  • Balayage de puits pour signaler une mesure de fluorescence d’un point unique au centre d’une microplaque à plusieurs points d’un puits de culture tissulaire
  • Mélange soigneux des échantillons des puits des microplaques par la fonction Automix programmable par l’utilisateur
  • Automatisation transparente avec le gerbeur de microplaques StakMax® (disponible séparément)
Le lecteur Gemini™ XPS utilise deux monochromateurs à balayage pour déterminer les paramètres optimaux d’excitation et d’émission. Les analyses varient en fonction de la température ou des conditions de pH ; les monochromateurs permettent aux utilisateurs de sélectionner la longueur d’onde optimale pour tout test. Lorsque les méthodes ou les fluorophores changent, il ne faut que quelques commandes logicielles pour ajuster le lecteur.
Delivery: Fourni avec le logiciel d’acquisition de données et d’analyse SoftMax® Pro.