Lecteurs de microplaques, multimode, SpectraMax® i3x
Plateforme de détection multimode SpectraMax® i3x
  735-0376
Lecteurs de microplaques, multimode, SpectraMax® i3x
  735-0376
Lecteurs de microplaques, multimode, SpectraMax® i3x
Lecteurs de microplaques, multimode, SpectraMax® i3x
Plateforme de détection multimode SpectraMax® i3x
1 * 1 ST
Le lecteur de microplaques multimode SpectraMax® i3x est un lecteur de microplaques configurable et polyvalent qui évolue avec vos besoins futurs et vous permet d'étudier chaque aspect d'une voie cellulaire. Le lecteur de microplaques SpectraMax i3x mesure l'absorbance, la luminescence et la fluorescence en standard, et offre la flexibilité nécessaire pour ajouter de nouvelles capacités de détection sans avoir recours à des ingénieurs de service ou à des temps d'arrêt coûteux - il évolue avec vous au fur et à mesure que votre recherche progresse.
  • Les modules de détection configurables par l'utilisateur, notamment la fluorescence résolue dans le temps, l’HTRF, la cinétique rapide avec injecteurs et la détection Western blot, permettent à l'utilisateur d'ajouter de nouvelles capacités en quelques minutes
  • Ajoutez une capacité d'imagerie cellulaire avec le cytomètre imageur SpectraMax MiniMax 300, vous permettant de compléter votre flux de travail de lecteur de microplaques avec des tests de viabilité cellulaire et de confluence
  • Améliorer les performances des tests de fluorescence avec l'éclairage par fusion spectrale - une puissante combinaison de lampe flash au xénon et de LED
  • Réduire le bruit de fond et élargir la gamme dynamique avec le PMT refroidi
  • Livré avec le logiciel d'acquisition et d'analyse SoftMax® Pro - le logiciel de contrôle et d'analyse des données de lecteur de microplaques le plus publié au monde
  • Vous travaillez dans un environnement réglementé BPF/BPL ? Validez votre instrument et votre logiciel grâce à une suite complète d'outils et de services GxP
Le SpectraMax® i3x offre une large plage dynamique. Il est conçu pour des performances optimales grâce à l'éclairage Spectral Fusion™ améliorant la sensibilité sur toute la plage d'excitation. Le SpectraMax Windows® i3x est également équipé d'un tube photomultiplicateur réfrigéré pour une meilleure détection dans les environnements à très faible luminosité. Ces fonctions permettent aux utilisateurs de générer plusieurs points de données sans avoir besoin de diluer.
 : Avec des options disponibles telles que le cytomètre imageur SpectraMax® MiniMax™ 300, ScanLater™ Cartouche de détection du Western Blot, réactifs optimisés pour des performances élevées, le lecteur SpectraMax i3x est la solution totale pour tous vos besoins de recherche. De l'imagerie de la confluence et de la viabilité des cellules dans différentes conditions de traitement à la quantification des acides nucléiques et des protéines en passant par l'analyse du Western Blot, un grand nombre de nouvelles connaissances peuvent être saisies sur un seul instrument.
  • Désignation:
    Plateforme de détection multimode SpectraMax® i3x
  • Seq:
    01
  • Uniformité de température:
    ±0,75 °C
  • Précision de la longueur d'onde:
    ±2,0 nm
  • Agitation:
    Linéaire et orbital
  • Poids:
    31 kg
  • L×P×H:
    390,5×593,7×422,3 mm
  • Types de plaques:
    Plaques de 6 à 1536 puits
  • Gamme de longueurs d'onde:
    230 à 1000 nm
  • Modèle:
    SpectraMax® i3x
  • Plage d'incubation:
    4 °C au-dessus de la température ambiante jusqu'à 45 °C
  • Détecteur:
    Tube photomultiplicateur et/ou photodiode
  • Cat. No.:
    735-0376
  • Exactitude de la températue:
    ±1 °C @ 37 °C
  • Sélection de la longueur d'onde:
    Incréments de 1,0 nm
  • Source de lumière:
    Éclairage Spectral Fusion (lampe flash au xénon + LED de haute puissance ou diode laser dans les cartouches à détection)
  • Bande passante de la longueur d'onde:
    4,0 nm
Complementary Products
  •  
    Cdt
    Désignation
    Format du sérum
    Stérilité
    Couleur
    Volume de travail recommandé
    Emballage
    Stérile
    Surface de culture
  • 30009-2
    1 KIT
    Kit de test fluorométrique HTS caspase-3 DEVD-R110, 10 ml
    1 * 1 KIT - 294,00 €
  • 30026.
    1 KIT
    Kits de test de viabilité cellulaire à la calcéine AM, 1 000 tests
    1 * 1 KIT - 417,00 €
  • S1810-500
    Frozen
    Filtré de manière stérile
    15
    1 * 500 mL - 330,00 €
  • 30002.
    1 KIT
    Kit de test de viabilité / cytotoxicité pour cellules animales vivantes et mortes, 300 tests
    1 * 1 KIT - 440,00 €
  • 30029.
    1 KIT
    Kit de test caspase-3 NucView™ 488 pour cellules vivantes, 100 tests
    1 * 1 KIT - 631,00 €
  • 31006.
    1.000 Assays
    Kit de quantification d’ADNdb à haute sensibilité AccuBlue® avec 8 standards ADN
    1 * 1 EA - 435,00 €
  • 31007.
    1.500 Assays
    Kit de quantification d’ADNdb à large spectre AccuBlue® avec 9 standards ADN
    1 * 1 EA - 435,00 €
  • 31028.
    1.000 Assays
    Kit de quantification d’ADNdb à ultra haute sensibilité AccuClear® avec 7 standards ADN
    1 * 1 EA - 518,00 €
  • 734-2327
    incolore
    0,075 - 0,20 ml
    Plaques à 96 puits, fond plat, traitées CT
    +
    0,33 cm²
    17
    1 * 100 ST - 238,00 €
Accessories
  •  
    Désignation
  • MLDV0200-7029
    Cartouche d'injection SpectraMax™
    1 * 1 ST
  •  
    Désignation
  • MLDV5044162
    Porte-flacon de la cartouche d'injection
    1 * 1 ST
  •  
    Désignation
  • MLDV5044163
    Plaque d'élimination des déchets pour cartouche d'injection
    1 * 1 ST
  •  
    Désignation
  • MLDV5044164
    Tuyaux pour cartouche d'injection
    1 * 1 ST
  •  
    Désignation
  • MLDV5044165
    Adaptateur pour cartouche d'injection
    1 * 1 ST