Laveur de microplaques, MultiWash™+
Laveur de microplaques, MultiWash™+
MultiWash™+ pour plaques 96 puits
N° de catalogue MLDVMULTIWASHPLUS
Fournisseur:   Molecular Devices
Laveur de microplaques, MultiWash™+
N° de catalogue MLDVMULTIWASHPLUS
Fournisseur:  Molecular Devices
Laveur de microplaques, MultiWash™+
Laveur de microplaques, MultiWash™+
MultiWash™+ pour plaques 96 puits
Prix
Demander un prix
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Le laveur de microplaques MultiWash™+ compact et portable comprend 20 protocoles prédéfinis et fonctionne avec des plaques 96 et 384 puits. Il est fourni avec quatre flacons de lavage/ rinçage et un flacon de déchets pour une utilisation facile.
  • Utilisation facile
  • Rinçage automatique pour réduire le colmatage
  • Aspiration transversale réduisant le volume résiduel dans chaque puits
  • Sans vide et sans pression
  • Vitesse, volume, temps de trempage, vitesse et durée d'aspiration réglables
  • Jusqu'à 20 protocoles de lavage – 8 cycles par protocole
Le laveur de microplaques MultiWash™+ offre divers protocoles et modes de lavage. L'écran tactile intégré garantit la possibilité de 20 protocoles de lavage, avec un maximum de huit cycles par protocole. Il est doté de vitesse et volume réglables, une vitesse et une durée d'aspiration réglables et des temps de trempage ajustables. Trois modes d'agitation sont disponibles.
Delivery information: Complet avec le MultiWash™+ pour plaques 96 puits, quatre lignes de liquide, collecteur et tubulre huit voies, quatre flacons de lavage/ rinçage (2 l) et un flacon de déchets (2,5 l). Options supplémentaires: Collecteur à 16 voies pour plaques 384 puits, collecteur à 12 voies, kit de maintenance du laveur, kit de tubulure externe (quatre voies) et flacons de lavage/ rinçage de remplacement (2 l). Contactez votre agence Avantor locale pour plus d'informations sur les options.
Spécifications
  • Désignation:
    MultiWash™+ pour plaques 96 puits
  • Cat. No.:
    MLDVMULTIWASHPLUS
  • Têtes de lavage:
    1×8 collecteur de 4 voies de liquide
  • Poids:
    8 kg
  • Agitateur orbital:
    3 vitesses
  • Capacité de flacon de lavage/déchets:
    4×2 l lavage/ rinçage ; 1× 2,5 l de déchets
  • Précision de distribution:
    <5% à 300 µl sur toute la plaque
  • Affichage:
    2×16 caractères, rétro-éclairé
  • L×P×H:
    210×210×440 mm
  • Plage de volumes de distribution:
    50 - 200 µl par incréments 50 µl
  • Types de plaques:
    96 puits à fonds plats et ronds; 384 puits (avec collecteur à 16 voies) aux normes ANSI SBS
  • Modèle:
    MultiWash+
  • Volume résiduel d'aspiration:
    <1 μl par puit
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MLDV5032338
    Collecteur 16 voies
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MLDV5032339
    Washer maintenance kit, includes 2×T 2,5A spare fuses, 2 cleaning needles, tubing sets for all bottles, cleaning tool for needles, and tubing set and spare tubing set for manifold
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MLDV5032340
    Set de tubulure externe, 4 voies
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MLDV5032341
    Flacon de lavage, 2 l
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MLDV5032336
    Collecteur 12 voies
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MLDV5032337
    Collecteur 8 voies
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MLDV5032342
    Flacon de rinçage, 2 l