Fixation buffer for microscopy and flow cytometry
Fixation buffer for microscopy and flow cytometry
Fixation buffer, ready to use, 100 mL
N° de catalogue 22015.
Fournisseur:   Biotium
Fixation buffer for microscopy and flow cytometry
N° de catalogue 22015.
Fournisseur:  Biotium
Numéro CAS:  
Fixation buffer for microscopy and flow cytometry
Fixation buffer for microscopy and flow cytometry
Fixation buffer, ready to use, 100 mL
Numéro CAS:  
Prix
173,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Ready-to-use formaldehyde-based fixation buffer for immunofluorescence staining for microscopy or flow cytometry.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    100 mL
  • Désignation:
    Fixation buffer, ready to use
Spécifications