ContactUsLinkComponent
Acide sulfurique 25% dans l'eau pour analyses
  ACRO451050010
 :  
undefined
Acide sulfurique 25% dans l'eau pour analyses
  ACRO451050010
 :  
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after ignition:
    ≤0.0005 %
  • Titration with NaOH:
    ≥25 %
  • Chloride (Cl):
    ≤0.5 ppm
  • Nitrate (NO3):
    ≤0.2 ppm
  • Aluminium (Al):
    ≤0.05 ppm
  • Ammonium (NH4):
    ≤2 ppm
  • Arsenic (As):
    ≤0.01 ppm
  • Beryllium (Be):
    ≤0.02 ppm
  • Cadmium (Cd):
    ≤0.02 ppm
  • Calcium (Ca):
    ≤0.2 ppm
  • Chromium (Cr):
    ≤0.05 ppm
  • Cobalt (Co):
    ≤0.02 ppm
  • Copper (Cu):
    ≤0.01 ppm
  • Iron (Fe):
    ≤0.1 ppm
  • Lead (Pb):
    ≤0.02 ppm
  • Lithium (Li):
    ≤0.02 ppm
  • Magnesium (Mg):
    ≤0.05 ppm
  • Manganese (Mn):
    ≤0.01 ppm
  • Nickel (Ni):
    ≤0.02 ppm
  • Potassium (K):
    ≤0.1 ppm
  • Silver (Ag):
    ≤0.02 ppm
  • Sodium (Na):
    ≤0.5 ppm
  • Strontium (Sr):
    ≤0.02 ppm
  • Zinc (Zn):
    ≤0.1 ppm
  • Heavy metals (as Pb):
    ≤1 ppm
  • KMnO4-reducing substance:
    ≤0.0002 % (as SO2)
 :
 :98.08 g/mol
 :∼100 °C (1013 hPa)
 :2796
 :GHS05
 :10.38
 :Température ambiante
 :7664-93-9
 :H₂SO₄
 :MFCD00064589
 :1.84
 :8 II