Dichlorométhane, extra sec 99.9% stabilisé, AcroSeal®
Flacon Verre, 4× 25 ml, 100 mL
Dichlorométhane, extra sec 99.9% stabilisé, AcroSeal®
448371000.
: 75-09-2
package of 4x25ML bottles
: Methylene chloride, DCM
- :75-09-2
- :CH₂Cl₂
- :MFCD00000881
- :84.93 g/mol
- :39…40 °C (760 mmHg)
- :–97 °C
- :1,325 g/cm³
- :Température ambiante
- :1593
- :6.1,III
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.003 % (Coulometric)
- GC:≥99.85 %
- Stabilizer:Approx. 50 ppm Amylene
- Residue after evaporation:≤0.0005 %
- Filt.over 0.2 micron PFTE:Filtered
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:100 mL
- Info cdt:4× 25 ml