Pyridine 99.8%, AcroSeal® pour biochimie
447900010.
:
- Type de conditionnement:Glass bottle, AcroSeal®
- Cdt:1 L
- Seq:5037
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.05 %
- GC:≥99.75 %
- UV:(neat)
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.0005 %
- Chloride (Cl):≤0.0005 %
- Sulfate (SO4):≤0.0005 %
- Cadmium (Cd):≤0.000005 %
- Copper (Cu):≤0.000002 %
- Ammonia (NH3):≤0.002 %
:
:115…116 °C (760 mmHg)
:–42 °C
:0.978 g/cm³
:17 °C
:Température ambiante
:1282
:3,II
:79.1 g/mol
:GHS07
:GHS02
:110-86-1
:C₅H₅N
:MFCD00011732