Nitrométhane 96% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
À propos de cet article
- Numéro CAS:75-52-5
- Formule:CH₃NO₂
- Numéro MDL:MFCD00007400
- Poids moléculaire:61.04 g/mol
- Point d'ébullition:101,2 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–29 °C
- Densité:1,12 g/cm³
- Point d'éclair:35 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- UN:1261
- ADR:3,II
3 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
- Numéro CAS:75-52-5
- Formule:CH₃NO₂
- Numéro MDL:MFCD00007400
- Poids moléculaire:61.04 g/mol
- Point d'ébullition:101,2 °C (1013 hPa)
- Point de fusion:–29 °C
- Densité:1,12 g/cm³
- Point d'éclair:35 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- UN:1261
- ADR:3,II
Documents
ACRO44567
SDS
Spécifications de la famille de produits
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.03 %
- GC:≥95 %
- UV:at 380 nm A: ≤1
- Color scale:≤10 APHA