Hexane (mélange d'isomères), technical
Fut métallique, 5 L
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Hexane (mélange d'isomères), technical
Catalog # ACRO444340050
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number: 92112-69-1
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: Hexanes, Isohexane
- CAS Number:92112-69-1
- Formula:H₃C(CH₂)₄CH₃
- MDL Number:MFCD00009520
- Molecular Weight:86.18 g/mol
- Boiling Pt:60 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:–95 °C
- Density:0,659 g/cm³
- Flash Pt:–22 °C
- Storage Temperature:Température ambiante
- UN:1208
- ADR:3,II
Documents
ACRO44434
SDS
Specifications
Specification Test Results
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Refractive index:1.3770 to 1.3810 (20°C, 589 nm)
- Density:0.664 to 0.678 kg/l
Specifications
- Type de conditionnement:Fut métallique
- Cdt:5 L