Ether diéthylique stabilisé, grade Technique
Ether diéthylique stabilisé, grade Technique
Fut métallique, 5 L
N° de catalogue ACRO444260050
Irritant
Inflammable
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
Ether diéthylique stabilisé, grade Technique
N° de catalogue ACRO444260050
Numéro CAS:  60-29-7
Ether diéthylique stabilisé, grade Technique
Ether diéthylique stabilisé, grade Technique
Fut métallique, 5 L
Numéro CAS:  60-29-7
Prix
128,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 L
Product Details & Documents
Synonymes:  Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
  • Numéro CAS:60-29-7
  • Formule:(CH₃CH₂)₂O
  • Numéro MDL:MFCD00011646
  • Poids moléculaire:74.12 g/mol
  • Point d'ébullition:34,6 °C (760 mmHg)
  • Point de fusion:–116 °C
  • Densité:0,714 g/cm³
  • Point d'éclair:–45 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • UN:1155
  • ADR:3,I
Documents
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Clear colorless Liquid
  • Density:
    0.713 to 0.716 kg/l
  • Stabilizer:
    5 to 10 ppm BHT
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Fut métallique
  • Cdt:
    5 L