Propanol-2, grade Technique
Plastic drum, 5 L
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Propanol-2, grade Technique
N° de catalogue ACRO444250050
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS: 67-63-0
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
- Numéro CAS:67-63-0
- Formule:(CH₃)₂CHOH
- Numéro MDL:MFCD00011674
- Poids moléculaire:60.1 g/mol
- Point d'ébullition:81…83 °C (760 mmHg)
- Point de fusion:–89,5 °C
- Densité:0,785 g/cm³
- Point d'éclair:12 °C
- Température de stockage:Température ambiante
- UN:1219
- ADR:3,II
Documents
ACRO44425
FDS
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.2 %
- GC:≥99.75 %
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.002 %
- Acidity:≤0.001 %
Spécifications
- Type de conditionnement:Plastic drum
- Cdt:5 L
- Cat. No.:ACRO444250050
- Certification environnementale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
- Environmentally Preferable:Safer Human and Environmental Health