1,2-Diméthoxyéthane, extra sec sur tamis moléculaire 99.5% stabilisé, AcroSeal®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:110-71-4
:
Formule:C₄H₁₀O₂
Numéro MDL:MFCD00008502
:90.12 g/mol
Point d'ébullition:85 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–69 °C
Densité:0,867 g/cm³
Point d'éclair:–6 °C
UN:2252
ADR:3,II
:GHS07
:GHS08
:GHS02
Température de stockage:Température ambiante
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.005 %
- GC:≥99.4 %
- Stabilizer:Approx. 100 ppm BHT
Résultats des tests de spécification
Informations associées
Frequently Bought Together