ContactUsLinkComponent
Monochlorure d'iode 1 M dans le dichloromethane, AcroSeal®
Monochlorure d'iode 1 M dans le dichloromethane, AcroSeal®
N° de catalogue 428941000.
Numéro CAS:  
undefined
Monochlorure d'iode 1 M dans le dichloromethane, AcroSeal®
N° de catalogue 428941000.
Numéro CAS:  
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Glass bottle, AcroSeal®
  • Cdt:
    100 mL
  • Seq:
    2440
Spécifications
Résultats des tests de spécification
  • Appearance:
    Orange to red to brown Solution
  • Titration with Na2S2O3:
    0.95 to 1.05 M
  • GC:
    ≥88 %
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
 :
 :162.36 g/mol
Densité:1.42 g/cm³
Température de stockage:Température ambiante
UN:2922
ADR:8,II
 :GHS06
 :GHS08
 :GHS05
Numéro CAS:7790-99-0
Formule:ClI
Numéro MDL:MFCD00011354