n-Hexane 95+% pour HPLC
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:110-54-3
:92112-69-1
Formule:H₃C(CH₂)₄CH₃
Numéro MDL:MFCD00009520
:86.18 g/mol
Point d'ébullition:69 °C (760 mmHg)
Point de fusion:–95 °C
Densité:0,659 g/cm³
Point d'éclair:–22 °C
UN:1208
ADR:3,II
:GHS07
:GHS08
:GHS09
:GHS02
Température de stockage:Température ambiante
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear colorless Liquid
- Water:≤0.01 %
- GC:≥95.0 %
- UV:at 200 nm A: ≤0.7
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.0005 %
- Acidity:≤0.0002 meq/g
- Filtered to 0.2 micrometer:Filtered