Conductivity electrode, Eutech
Conductivity electrode, Eutech
Conductivity electrode, ATC, 4-cell, 4-cell, ATC, 0 - 500 mS, 1,0, 0...70 °C, Époxy, 12×100 mm, DIN (8-pin), 1 m cable, General purposes
N° de catalogue EUTEEC620165
Fournisseur:   EUTECH
Conductivity electrode, Eutech
N° de catalogue EUTEEC620165
Fournisseur:  EUTECH
Conductivity electrode, Eutech
Conductivity electrode, ATC, 4-cell, 4-cell, ATC, 0 - 500 mS, 1,0, 0...70 °C, Époxy, 12×100 mm, DIN (8-pin), 1 m cable, General purposes
Prix
753,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Conductivité:
    0 - 500 mS
  • Connexion:
    DIN (8-pin), 1 m cable
  • Ø×L:
    12×100 mm
  • Pour:
    General purposes
  • Type:
    4-cell, ATC
  • Désignation:
    Conductivity electrode, ATC, 4-cell
  • Matière:
    Époxy
  • Température:
    0...70 °C
  • Constante de cellule:
    1,0