Microtubes à centrifuger
1,5 ml, incolore, sans bouchon à vis, graduée, fond conique, 20000×g
N° de catalogue MLBP514
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Microtubes à centrifuger
N° de catalogue MLBP514
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Aller à :
Product Details & Documents
PP, translucent.
- Frosted writing area on tube and cap
Spécifications
- Type:sans bouchon à vis
- Version:graduée, fond conique
- Capacité:1,5 ml
- Couleur:incolore
- RCF max.:20000×g
- Cat. No.:MLBP514
- Certification environnementale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Low Manufacturing Impact