Distributeur de mousse lavante pour les mains, TouchFREE
N° de catalogue 115-2092
Fournisseur: Deb-STOKO
Spécifications
- Poids:2,9 kg
- Capacité:1250 ml
- Couleur:blanc
- Désignation:Distributeur de mousse lavante, TouchFREE
- l×p×h:170×100×277 mm
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Ce distributeur de mousse lavante est dédié à une utilisation dans tous les sanitaires publics, les bureaux, les locaux à usage médical et les laboratoires, les ateliers de réparation, les services d'alimentation et les zones de restauration.
- Minimise les risques de contamination croisée
- Quatre piles D qui l'alimentent permettront jusqu'à 92 000 utilisations, soit environ trois ans d'utilisation
- Les couvercles translucides offrent une visibilité discrète du niveau de la cartouche, sans avoir à ouvrir le distributeur
- Distributeur verrouillé et ouvert avec la clé fournie à cet effet. Peut être facilement converti pour fonctionner sans clé ni verrouillage
- Pour montage mural
Utilisation avec les cartouches de nettoyant pour les mains FOAM (PureBAC™ / Deb® Rose / Deb® Azure / Deb® Clear / Refresh™ Clear / Refresh™ Azure / Refresh™ Rose / Refresh™ Relax / Refresh™ Energie).