Drum fixed angle rotor, DRM 6,14
N° de catalogue 521-0294
Fournisseur: JOUAN
Spécifications
- Désignation:Drum rotor DRM 6.14, 90°, 6 racks, 14300 min-1
- Environmentally Preferable:
- Cdt:1
Spécifications
À propos de cet article
Drum rotor for use with Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ 23R and MR23i centrifuges.