Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
   Options durables disponibles
Pipette tips, Matrix™ SerialMate™
   Options durables disponibles
Certificats
7 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Pipette tips for use with the Matrix™ SerialMate™ pipetting station. Compatible with 96-well plates.
Spécifications de la famille de produits
Spécifications
  • Catalog No:
  • MATR5541
  • MATR5542
  • MATR5545
  • MATR5561
  • MATR5562
  • MATR5571
  • MATR5572
  • Environmentally Preferable:
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Low Manufacturing Impact
  • Certification environnementale:
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
  • IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
Spécifications
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Style de pointe
    Volume
    Stérile
    Filtre
    Longueur
    Pour l'utilisation avec
    Emballage
    Disponibilité
    Prix
  • Standard
    5,0 - 220 µl
    -
    -
    45,72 mm
    Matrix™ SerialMate™
    20 racks, 96 each
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.920 ST
    1 * 1.920 ST - 237,00 €
    237,00 €
    1 * 1.920 ST
       237,00 €
    Spécifications :
      Low Manufacturing Impact
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    MATR5541
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certification environnementale
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Low Manufacturing Impact
  • Standard
    5,0 - 220 µl
    +
    -
    45,72 mm
    Matrix™ SerialMate™
    20 racks, 96 each
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.920 ST
    1 * 1.920 ST - 261,00 €
    261,00 €
    1 * 1.920 ST
       261,00 €
    Spécifications :
      Low Manufacturing Impact
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    MATR5542
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certification environnementale
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Low Manufacturing Impact
  • Filtered
    5,0 - 220 µl
    +
    +
    45,72 mm
    Matrix™ SerialMate™
    20 racks, 96 each
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.920 ST
    1 * 1.920 ST - 415,00 €
    415,00 €
    1 * 1.920 ST
       415,00 €
    Spécifications :
      Low Manufacturing Impact
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    MATR5545
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certification environnementale
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Low Manufacturing Impact
  • Deep-well tips (extended)
    5,0 - 220 µl
    -
    -
    57,91 mm
    Matrix™ SerialMate™
    20 racks, 96 each
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.920 ST
    1 * 1.920 ST - 237,00 €
    237,00 €
    1 * 1.920 ST
       237,00 €
    Spécifications :
      Low Manufacturing Impact
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    MATR5561
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certification environnementale
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Low Manufacturing Impact
  • Deep-well tips (extended)
    5,0 - 220 µl
    +
    -
    57,91 mm
    Matrix™ SerialMate™
    20 racks, 96 each
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.920 ST
    1 * 1.920 ST - 262,00 €
    262,00 €
    1 * 1.920 ST
       262,00 €
    Spécifications :
      Low Manufacturing Impact
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    MATR5562
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certification environnementale
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Low Manufacturing Impact
  • Standard
    0,5 - 30 µl
    -
    -
    48,26 mm
    Matrix™ SerialMate™
    20 racks, 96 each
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.920 ST
    1 * 1.920 ST - 270,00 €
    270,00 €
    1 * 1.920 ST
       270,00 €
    Spécifications :
      Low Manufacturing Impact
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    MATR5571
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certification environnementale
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Low Manufacturing Impact
  • Standard
    0,5 - 30 µl
    +
    -
    48,26 mm
    Matrix™ SerialMate™
    20 racks, 96 each
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1.920 ST
    1 * 1.920 ST - 299,00 €
    299,00 €
    1 * 1.920 ST
       299,00 €
    Spécifications :
      Low Manufacturing Impact
    Plus
    Specifications
    Cat. No.
    MATR5572
    Environmentally Preferable
    Low Manufacturing Impact
    Certification environnementale
    IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
      Low Manufacturing Impact