Tert-Butyle methyle oxyde 99.8% ACS, Conforme aux spécifications analytiques du réactif Ph. Eur. pour la spectroscopie
N° de catalogue ACRO428010025
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Numéro CAS:
Spécifications
- Type de conditionnement:Flacon Verre
- Cdt:2,5 L
- Seq:5096
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Water:≤0.05 %
- Density:(20/4°C) 0.740 to 0.742
- GC:≥99.75 %
- UV:1 cm cell vs HPLC-grade water
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤0.0003 %
- Peroxides:≤1 ppm (as H2O2)
Résultats des tests de spécification
À propos de cet article
Numéro CAS:1634-04-4
:
Formule:(CH₃)₃COCH₃
Numéro MDL:MFCD00008812
:88.15 g/mol
Point d'ébullition:55,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–110 °C
Densité:0,7404 g/cm³
Point d'éclair:–28 °C
Température de stockage:Température ambiante
UN:2398
ADR:3,II
:GHS07
:GHS02