Ether diéthylique 99+% stabilisé, très pur
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Synonymes: Ethyl Ether, Ether, 2,2'-Oxydiethane, 2,2'-Oxybisethane, Ethoxyethane
Numéro CAS:60-29-7
:
Formule:(CH₃CH₂)₂O
Numéro MDL:MFCD00011646
:74.12 g/mol
Point d'ébullition:34.6 °C (760 mmHg)
Point de fusion:–116 °C
Densité:0.714 g/cm³
Point d'éclair:–45 °C
Température de stockage:Température ambiante
ADR:3,I
:Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
UN:1155
:GHS07
:GHS02
Spécifications
- Environmentally Preferable:
Spécifications
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear liquid
- Infrared spectrum:Conforms
- Refractive index:1.3510 to 1.3540 (20°C, 589 nm)
- Water:≤0.1 % (Coulometric)
- GC:≥99.0 %
- Color scale:≤10 APHA
- Stabilizer:5 to 7 ppm BHT
- Relative density:(20°C) 0.714 to 0.716
- Residue after evaporation:≤0.005 %
- Acidity:≤0.001 meq/g
- Peroxides:≤0.0005 %