ContactUsLinkComponent
Zinc standard solution, for AAS, 1 mg/ml Zn in 2% HCl
Zinc standard solution, for AAS, 1 mg/ml Zn in 2% HCl
  ACRO196465000
 :  
Zinc standard solution, for AAS, 1 mg/ml Zn in 2% HCl
  ACRO196465000
 :  
  • Concentration:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    2% HCl
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL
  • Élement:
    Zinc
  • Symbole:
    Zn