ContactUsLinkComponent
pH Indicator en solution universel dans l'isopropanol (IPA), pur
Flammable
Irritant
pH Indicator en solution universel dans l'isopropanol (IPA), pur
Catalog # ACRO422435000
CAS Number:  
undefined
Flammable
Irritant
pH Indicator en solution universel dans l'isopropanol (IPA), pur
Catalog # ACRO422435000
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon plastique
  • Cdt:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Solution
  • Visual transition interval:
    pH 4.0 (red)
Specification Test Results
About this item
 :
Flash Pt:19 °C
Storage Temperature:Température ambiante
UN:1993
ADR:3,II
 :GHS02
 :GHS07
MDL Number:MFCD00148741