ContactUsLinkComponent
Chloroform : isoamyl alcohol (24:1) (v/v) pour la biologie moléculaire Sans DNAse, RNAse, et protéase
Chloroform : isoamyl alcohol (24:1) (v/v) pour la biologie moléculaire Sans DNAse, RNAse, et protéase
Catalog # ACRO327155000
CAS Number:  
undefined
Chloroform : isoamyl alcohol (24:1) (v/v) pour la biologie moléculaire Sans DNAse, RNAse, et protéase
Catalog # ACRO327155000
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifications
Specification Test Results
  • Appearance:
    Clear solution
  • GC:
    (chloroform component) > 99.9%
  • Dnase,Rnase,Protease activity:
    none detected
Specification Test Results
About this item
 :
Melting Pt:–63 °C
Storage Temperature:Température ambiante
UN:1888
ADR:6.1,III
 :GHS06
 :GHS08
CAS Number:67-66-3
Formula:CHCl₃,C₅H₁₂O
MDL Number:MFCD00171265