Gants résistants à la chaleur, uvex profatherm XB40
Catalog # 112-4536
Supplier: UVEX
Specifications
- Taille du gant:11
- Ambidextre/anatomique:Conception main droite et main gauche
- Usage unique/Réutilisable:réutilisable
- Couleur:blanc
- Longueur:400 mm
- Modèle:XB40
- Norme EN:EN 388:2016 (2241B), EN 407 (X2XXXX)
- Style de manchette:Droit
- Cdt:6 PAIR
Specifications
About this item
Ces gants de protection en ratine de coton sont adaptés à de nombreux domaines d'application, offrant une protection contre la chaleur (chaleur de contact jusqu'à +250 °C), le froid et les coupures.
- Confortables à porter
- Bonne protection contre les coupures
- Bonne isolation thermique
Parfaits pour une utilisation dans les fonderies, la sidérurgie, la plasturgie et la métallurgie.
Certifications: EN 388:2016 (2241B), EN 407 (X2XXXX)