Bulb pipettes, with safety bulb, Qualicolor, colour-coded, one mark, Class AS
N° de catalogue KAVA632433311025
Fournisseur: Kavalier
Spécifications
- Code couleur:rouge
- Capacité:50 ml
- Seq:07
- Cdt:1
- Tolérance:0,050 ± ml
Spécifications
À propos de cet article
Soda-lime glass.
- Enlarged form
- Not autoclavable at 121 °C
Certifications: DIN 12691, ISO 648