Solution test (TS) USP tampon d'acide acétique - acétate d'ammonium
85325.260
:
- Type de conditionnement:Flacon en plastique
- Type de tampon de pH:Acétate
- Cdt:500 mL
- Désignation:Tampon TS d'acide acétique-acétate d'ammonium
- Seq:02
- Valeur pH:6,8
Solutions test (TS) prêtes à l'emploi.
- Fabriqués conformément aux exigences de la pharmacopée
- Réduit le temps et les coûts
- Indépendant, traçable et certifié
- Conforme à la norme USP 34
- Les certificats d'analyse et les fiches de données de sécurité sont disponibles