TAE buffer (20X), Pierce™
TAE buffer (20X), Pierce™
Pierce™ TAE buffer, 20X, 8,3, 0,5 L
N° de catalogue PIER28354
Fournisseur:   Thermo Fisher Scientific
TAE buffer (20X), Pierce™
N° de catalogue PIER28354
Numéro CAS:  
TAE buffer (20X), Pierce™
TAE buffer (20X), Pierce™
Pierce™ TAE buffer, 20X, 8,3, 0,5 L
Numéro CAS:  
Prix
126,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 0,5 L
Product Details & Documents
20X TAE buffer is a space-saving stock solution that is ideal for casting and preparing Tris-Acetate EDTA running buffer used for agarose gel electrophoresis of nucleic acids.
When diluted to 1X with water, yields 00,4 M Tris, 0,04 M acetate, 1 mM EDTA, pH 8,2 to 8,4.
Spécifications
Spécifications
  • Cdt:
    0,5 L
  • Désignation:
    Pierce™ TAE buffer, 20X
  • Valeur pH:
    8,3