Multi-parameter meter, handheld, Portavo® 908 Multi
Product Details & Documents
Cet instrument Memosens portable, destiné à analyser des liquides, peut mesurer le pH/ORP, la conductivité (conducteur/inductif), l'oxygène (ampérométrique/optique) et la température, mais aussi contrôler directement l'imprimante. Une imprimante pour une impression immédiate des enregistrements d'étalonnage (conformes aux BPL) peut être directement connectée au port micro USB. Convient parfaitement à une utilisation dans l'industrie pharmaceutique et biotechnologique, ainsi que dans la technologie alimentaire. Étanchéité conforme à la norme IP 66/IP 67.
- Le boîtier à structure robuste et polyvalente avec housse de protection permet à l'appareil d'être utilisé à l'extérieur
- Écran graphique couleur haute résolution et anti-rayures avec des symboles graphiques uniques pour une commande de menu intuitive
- L'étui de capteur intégré (boîte de protection du capteur) évite que le capteur ne se dessèche et s'abîme
- Grâce à l'entrée numérique Memosens®, les signaux peuvent être numérisés et transférés de façon inductive, à savoir via une connexion sans contact
- Memosens® : toutes les informations sur vie du capteur sont directement enregistrées dans le capteur (historique d'étalonnage, temps de fonctionnement, durée de vie, usure du capteur, cycles SIP…)
- Sensoface® : permet d'évaluer les données du capteur et l'intervalle d'étalonnage. Un émoticône informe l'utilisateur de l'état du capteur et évite l'utilisation d'un capteur contaminé ou défectueux
- Sensocheck® : permet de vérifier automatiquement le bon fonctionnement du dispositif et du capteur
- Nouvelle procédure d'étalonnage de pH avec un cycle de processus fixe
- Gestion des utilisateurs à plusieurs niveaux avec un contrôle d'accès
Ideal for use in the pharmaceutical and biotech field as well as in the food technology.
Ordering information: fourni avec un manuel, 4 piles AA, une sangle de transport, un certificat d'usine, un adaptateur USB (femelle A à mâle B) pour connexion d'imprimante, un câble USB (1,5 m) et le logiciel Paraly® 112 PC. Les électrodes et les capteurs doivent être commandés séparément.
Services: Besoin d'une installation, d'un IQOQ, d'un entretien ou d'une réparation? Contactez-nous : [email protected]
Spécifications
- Désignation:Multi-parameter meter, Portavo 908 Multi
- pH - Gamme:−2,00...16,00
- Poids:500 g
- Oxygène dissous - saturation:0.000...200.0 %
- Alimentation:4 x AA (Mignon) alkaline batteries or
1 x Li-ion rechargeable battery (rechargeable via USB) - Gamme de température:−50...+250 °C / −58...+482 °F
- Acquisition des données - Capacité:10 000 entries
- L×P×H:132×156×30 mm
- OD Concentration:000 μg/l - 20,00 mg/l
- Modèle:Portavo 908 Multi
- Salinité - Gamme:0,0...45,0 g/kg
- Résistivité - Plage:00,00 - 99,99 MΩ cm
- Résolution de conductivité:0,001 μS/cm (c < 0,05 cm–1), 0,01 μS/cm (c = 0,05 - 0,2 cm–1), 0,1 μS/cm (c > 0,2 cm–1)
- mV - Gamme:−1999...+1999
- Cat. No.:662-2089
- Sorties:USB 2.0
- Connexions:2 x socket Ø 4 mm for separate temperature probe
1 x M8 socket, 4-pin, for flexible Memosens laboratory cable
1 x micro USB-B for data transmission to PC or for connecting a printer
1 x M12 socket, 8-pin, for flexible connecting cable for Memosens sensors or SE 340 sensor (optical oxygen) - Affichage:QVGA TFT display with white backlighting
- TDS - Gamme:0 - 1999 mg/l
- Acquisition des données - Enregistrement:Manual, interval- or event-controlled with management of tag numbers and annotations
- Plage de conductivité:10 µS/cm...20 mS/cm
- Conformités:IP 66 / 67