ContactUsLinkComponent
Acide oxalique 6,3% en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
Acide oxalique 6,3% en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
Catalog # 85358.260
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Acide oxalique 6,3% en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
Catalog # 85358.260
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Type de conditionnement:
    Flacon Verre
  • Cdt:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifications
About this item
 :
 :90.04 g/mol
Merck Index:13,06980
Melting Pt:99 to 100 °C
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:0
UN:3265
ADR:8,III
CAS Number:144-62-7
Formula:C₂H₂O₄
MDL Number:MFCD00002573