Fer (III) chlorure en solution aqueuse USP Test Solution (TS)
Catalog # 85347.180
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Type de conditionnement:Flacon Plastique
- Cdt:100 mL
- Seq:2440
Specifications
About this item
:
:162.21 g/mol
Merck Index:13,04048
Melting Pt:260 °C
Storage Temperature:Température ambiante
EINECS:0
UN:2582
ADR:8,III
CAS Number:7705-08-0
Formula:FeCl₃
MDL Number:MFCD00011005