Nano filter vials, SINGLE StEP™
Fournisseur:   THOMSON INSTRUMENT
Nano filter vials, SINGLE StEP™
Fournisseur:  THOMSON INSTRUMENT
Certificats
Nano filter vials, SINGLE StEP™
Nano filter vials, SINGLE StEP™
24 Options disponibles ci-dessous
Product Details & Documents
Nano filter vials with nylon, PES, PTFE or PVDF membranes.
  • Minimise sample loss by eliminating multiple transfers
  • Colour coded caps allow easy identification of 0,2 μm or 0,45 μm membranes in PVDF, PTFE, PES or nylon
  • Low dead volume unit contains rugged PP insert with 450 µl loading capacity
  • Easy to press down with toggle press
Standard filter vials are recommended for samples containing less than 10% solid particulates and also offers fast sample filtration. The introduction of Capillary and Nano UHPLC machines have expanded the use of limited sample volumes 10 to 100 µl. Simple replacements for HPLC vials, HPLC caps, syringes, needles and syringe filters. They protect HPLC, GC, GC-MS and LC-MS systems against contaminants and particulates.
* with pre-slit cap
Product Family Options
Informations sur le produit
  • Type de membrane
    Taille de pore
    Couleur
    Disponibilité
    Prix
  • Nylon
    0,2 µm
    noir
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 200 ST
       1 050,00 €
  • Nylon
    0,2 µm
    noir
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 470,00 €
    2 470,00 €
    1 * 500 ST
       2 470,00 €
  • Nylon *
    0,2 µm
    noir
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 200 ST
       1 050,00 €
  • Nylon *
    0,2 µm
    noir
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 470,00 €
    2 470,00 €
    1 * 500 ST
       2 470,00 €
  • PES
    0,2 µm
    gris
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 200 ST
       1 050,00 €
  • PES
    0,2 µm
    gris
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 460,00 €
    2 460,00 €
    1 * 500 ST
       2 460,00 €
  • PES *
    0,2 µm
    gris
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 200 ST
       1 050,00 €
  • PES *
    0,2 µm
    gris
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 470,00 €
    2 470,00 €
    1 * 500 ST
       2 470,00 €
  • PTFE
    0,2 µm
    vert
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 200 ST
       1 050,00 €
  • PTFE
    0,2 µm
    vert
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 470,00 €
    2 470,00 €
    1 * 500 ST
       2 470,00 €
  • PTFE *
    0,2 µm
    vert
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 200 ST
       1 050,00 €
  • PTFE *
    0,2 µm
    vert
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 470,00 €
    2 470,00 €
    1 * 500 ST
       2 470,00 €
  • PVDF
    0,2 µm
    rouge
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 200 ST
       1 050,00 €
  • PVDF
    0,2 µm
    rouge
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 470,00 €
    2 470,00 €
    1 * 500 ST
       2 470,00 €
  • PVDF *
    0,2 µm
    rouge
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 200 ST
       1 050,00 €
  • PVDF *
    0,2 µm
    rouge
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 470,00 €
    2 470,00 €
    1 * 500 ST
       2 470,00 €
  • PTFE
    0,45 µm
    bleu
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 200 ST
       1 050,00 €
  • PTFE
    0,45 µm
    bleu
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 470,00 €
    2 470,00 €
    1 * 500 ST
       2 470,00 €
  • PTFE *
    0,45 µm
    bleu
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 200 ST
       1 050,00 €
  • PTFE *
    0,45 µm
    bleu
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 470,00 €
    2 470,00 €
    1 * 500 ST
       2 470,00 €
  • PVDF
    0,45 µm
    jaune
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 200 ST
       1 050,00 €
  • PVDF
    0,45 µm
    jaune
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 470,00 €
    2 470,00 €
    1 * 500 ST
       2 470,00 €
  • PVDF *
    0,45 µm
    jaune
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 200 ST
    1 * 200 ST - 1 050,00 €
    1 050,00 €
    1 * 200 ST
       1 050,00 €
  • PVDF *
    0,45 µm
    jaune
    Connexion Pour la disponibilité
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 2 470,00 €
    2 470,00 €
    1 * 500 ST
       2 470,00 €
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.